Läs mer
6-metylimidazo[2,1-b][1,3]tiazol-5-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10432474
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10432474 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10120932 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10772113 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10432474 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00015EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Chemical Identifiers
CAS 77628-51-4
Molekylformel C7H6N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 182.20
MDL-nummer MFCD02083132
InChI-nyckel VSQMBZXCDDTZAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methylimidazo 2,1-b 1,3 thiazole-5-carboxylic acid, 6-methylimidazo 2,1-b thiazole-5-carboxylic acid, 6-methylimidazo 2,1-b 1,3-thiazoline-5-carboxylic acid, 6-methyl-imidazo 2,1-b thiazole-5-carboxylic acid, 6-methyl-imidazo 2.1-b thiazole-5-carboxylic acid, imidazo 2,1-b thiazole-5-carboxylic acid, 6-methyl, imidazo 2,1-b thiazole-5-carboxylicacid, 6-methyl, 6-methylimidazo 2,3-b 1,3 thiazole-5-carboxylic acid, 6-methylimidazo 2,1-b 1,3 thiazole-5-carboxylic a
PubChem CID 329979
IUPAC-namn 6-metylimidazo[2,1-b][1,3]tiazol-5-karboxylsyra
LEDER CC1=C(N2C=CSC2=N1)C(O)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material 6-Methylimidazo[2, 1-b][1, 3]thiazole-5-carboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 182.2
Procent renhet 97%