Läs mer
6-metylimidazo[2,1-b][1,3]tiazol-5-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10772113
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10772113 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10120932 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10432474 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10772113 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00015DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 77628-51-4
Molekylformel C7H6N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 182.20
MDL-nummer MFCD02083132
InChI-nyckel VSQMBZXCDDTZAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methylimidazo 2,1-b 1,3 thiazole-5-carboxylic acid, 6-methylimidazo 2,1-b thiazole-5-carboxylic acid, 6-methylimidazo 2,1-b 1,3-thiazoline-5-carboxylic acid, 6-methyl-imidazo 2,1-b thiazole-5-carboxylic acid, 6-methyl-imidazo 2.1-b thiazole-5-carboxylic acid, imidazo 2,1-b thiazole-5-carboxylic acid, 6-methyl, imidazo 2,1-b thiazole-5-carboxylicacid, 6-methyl, 6-methylimidazo 2,3-b 1,3 thiazole-5-carboxylic acid, 6-methylimidazo 2,1-b 1,3 thiazole-5-carboxylic a
PubChem CID 329979
IUPAC-namn 6-metylimidazo[2,1-b][1,3]tiazol-5-karboxylsyra
LEDER CC1=C(N2C=CSC2=N1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methylimidazo[2, 1-b][1, 3]thiazole-5-carboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 182.2
Procent renhet 97%