Läs mer
6-metylindol-3-karboxaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11358466
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11358466 1 g 1g
11368466 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11358466 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17508.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 4771-49-7 | C10H9NO | 159.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4771-49-7
Molekylformel C10H9NO
Molekylvikt (g/mol) 159.19
MDL-nummer MFCD00049347
InChI-nyckel LZERQSJGPXFAKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methylindole-3-carboxaldehyde, 6-methylindole-3-carboxyaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 6-methyl, 6-methylindole-3-carbaldehyde, 6-methyl-1h-indole-3-carboxaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde,6-methyl, pubchem7241, acmc-209ka7, ksc497o2l, 6-methylindole-3-caboxaldehyde
PubChem CID 4777902
IUPAC-namn 6-metyl-lH-indol-3-karbaldehyd
LEDER CC1=CC=C2C(NC=C2C=O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methylindole-3-carboxaldehyde
Smältpunkt 185 °C till 189 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 386914
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 159.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.