Läs mer
6-metylindol, 98 %
Produktkod. 11388466
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11388466 250 mg 250mg
11378466 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11388466 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17509.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 3420-02-8 | C9H9N | 131,18 g/mol
Det är en reaktant för beredning av tryptofan-dioxygenashämmare pyridyl-etenyl-indoler som potentiella anticancer-immunmodulatorer, reaktant för beredning av indolkopplade triazolderivat som svampdödande medel, reaktant för beredning av N-β -D-xylosyl-indolderivat som SGLT2-hämmare för hantering av hyperglykemi vid diabetes, reaktant för beredning av aminoguanidinderivat av arylsulfonylacylindoler som antifungala medel, reaktant för beredning av indolylindazoler och indolylpyrazolopyridiner som interleukin-cellinducerande preparat för interleukin-2-reaktiva preparat, kinasinducerande ämnen. arylsulfonylacetylindoler som anti-HIV-1-medel. 6-metylindol användes vid syntesen av bens[c,d]indol-3(lH)-on-derivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det är en reaktant för beredning av tryptofan-dioxygenashämmare pyridyl-etenyl-indoler som potentiella anticancer-immunmodulatorer, reaktant för beredning av indolkopplade triazolderivat som svampdödande medel, reaktant för beredning av N-
β -D-xylosyl-indolderivat som SGLT2-hämmare för hantering av hyperglykemi vid diabetes, reaktant för beredning av aminoguanidinderivat av arylsulfonylacylindoler som antifungala medel, reaktant för beredning av indolylindazoler och indolylpyrazolopyridiner som interleukin-cellinducerande preparat för interleukin-2-reaktiva preparat, kinasinducerande ämnen. arylsulfonylacetylindoler som anti-HIV-1-medel. 6-metylindol användes vid syntesen av bens[c,d]indol-3(lH)-on-derivat.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anteckningar
Fukt- och ljuskänslig. Förvaras torrt. Förvaras åtskilt från aktiva metaller, baser, oxidationsmedel och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3420-02-8
MDL-nummer MFCD00005682
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methylindole
Smältpunkt 29 °C till 32 °C
Densitet 1.059
Kokpunkt 112 °C (5 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Molekylformel C11H15NO2
Brytningsindex 1.6071
Kvantitet 250 mg
Beilstein 109708
Känslighet Ljuskänslig
Synonym n-boc-aniline, tert-butyl phenylcarbamate, n-boc aniline, t-butyl carbanilate, tert-butyl carbanilate, carbanilic acid, tert-butyl ester, carbamic acid, phenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, n-tert-butoxycarbonyl aniline, tert-butyl n-phenylurethane, carbanilic acid tert-butyl ester
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
InChI-nyckel KZZHPWMVEVZEFG-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn tert-butyl-N-fenylkarbamat
Molekylvikt (g/mol) 193.25
PubChem CID 137930
Formel vikt 131.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.