missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Methylmercaptopurine-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methylmercaptopurine-D3 |
| CAS | 33312-93-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C6 D3 H3 N4 S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 9H-Purine','6-(methyl-d3-thio)- (ACI), 1H-Purine','6-(methyl-d3-thio)- (8CI','9CI), 6-(Methyl-d3-thio)-9H-purine (ACI), 6-(Methylthio-d3)purine, 6-Methyl-d3-mercaptopurine, 6-Methylmercaptopurine-d3, 6-Methylmercaptopurine-D3 (S-methyl-D3), S-(Methyl-d3)-6-mercaptopurine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N4S/c1-11-6-4-5(8-2-7-4)9-3-10-6/h2-3H,1H3,(H,7,8,9,10)/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])Sc1ncnc2nc[nH]c12 |
| IUPAC-namn | 6-(trideuteriomethylsulfanyl)-7H-purine |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.2221 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?