Läs mer
6-Methylmercaptopurine Riboside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methylmercaptopurine Riboside |
| CAS | 342-69-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C11 H14 N4 O4 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N4O4S/c1-20-10-6-9(12-3-13-10)15(4-14-6)11-8(18)7(17)5(2-16)19-11/h3-5,7-8,11,16-18H,2H2,1H3/t5-,7-,8-,11-/m1/s1 |
| LEDER | CSc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O |
| IUPAC-namn | (2R,3S,4R,5R)-2-(hydroxymethyl)-5-(6-methylsulfanylpurin-9-yl)oxolane-3,4-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 298.32 |
| Formel vikt | 298.0736 |
| Visa mer |