Läs mer
6-Methylmercaptopurine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methylmercaptopurine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N4S/c1-11-6-4-5(8-2-7-4)9-3-10-6/h2-3H,1H3,(H,7,8,9,10) |
| Formel vikt | 166.0313 |
| Procent renhet | >95% |