Läs mer
6-Methylnaphthalen-2-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methylnaphthalen-2-ol |
| CAS | 17579-79-2 |
| Molekylformel | C11H10O |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2-Methyl-6-hydroxynaphthalene, 2-Methyl-6-naphthol, 6-Methyl-2-naphthol, NSC 51788, 2-Hydroxy-6-methylnaphthalene |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10O/c1-8-2-3-10-7-11(12)5-4-9(10)6-8/h2-7,12H,1H3 |
| LEDER | Cc1ccc2cc(O)ccc2c1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.2 |
| Formel vikt | 158.0732 |