Läs mer
6-metylnikotinamid, TRC
Produktkod. 30465213
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30465213 1 g
1 options
Produktkod. 30465213 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3232251G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methylnicotinamide
CAS 6960-22-1
Molekylformel C7 H8 N2 O
Kvantitet 1 g
Synonym 3-Pyridinecarboxamide','6-methyl-, Nicotinamide','6-methyl- (6CI,7CI,8CI), 6-Methyl-3-pyridinecarboxamide, 6-Methylnicotinamide, 6-Methylnicotinic acid amide, 6-Methylpyridine-3-carboxamide, NSC 69797
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O/c1-5-2-3-6(4-9-5)7(8)10/h2-4H,1H3,(H2,8,10)
LEDER Cc1ccc(cn1)C(=O)N
IUPAC-namn 6-metylpyridin-3-karboxamid
Molekylvikt (g/mol) 136.15
Formel vikt 136.0637