Läs mer
(+/-)-6-metylnikotin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+/-)-6-Methylnicotine |
| CAS | 101540-79-8 |
| Molekylformel | C11 H16 N2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Pyridine','2-methyl-5-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-, Pyridine','2-methyl-5-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-','(±)-, 2-Methyl-5-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine, rac-6-Methylnicotine, (±)-6-Methylnicotine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2/c1-9-5-6-10(8-12-9)11-4-3-7-13(11)2/h5-6,8,11H,3-4,7H2,1-2H3/t11-/m0/s1 |
| LEDER | CN1CCC[C@H]1c2ccc(C)nc2 |
| IUPAC-namn | 2-metyl-5-[(2S)-1-metylpyrrolidin-2-yl]pyridin |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.26 |
| Formel vikt | 176.1313 |