Läs mer
6-Methylnicotinic acid, 99%
Produktkod. 10227040 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10227040 1 g Glasflaska 1g
10035963 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10227040 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 307620010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3222-47-7 | C7H7NO2 | 137.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3222-47-7
Molekylformel C7H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 137.17
MDL-nummer MFCD00006341
InChI-nyckel RZOKQIPOABEQAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methylnicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-methyl, 6-methyl nicotinic acid, 2-methylpyridine-5-carboxylic acid, 2-methyl-5-pyridinecarboxylic acid, 6-methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 2-methyl-5-pyridine carboxylic acid, 6-methylnicotinate, 6-methylnicotinicacid, pubchem1218
PubChem CID 137860
IUPAC-namn 6-metylpyridin-3-karboxylsyra
LEDER CC1=NC=C(C=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methylnicotinic acid
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 209°C to 213°C
Färg Beige till Vit
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 137.17
Procent renhet 99%
Fysisk form Powder, Crystals or Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 6-Methylnicotinic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Methylnicotinic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.