Läs mer
6-Methylnicotinic acid, 99%
Produktkod. 11352766
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11352766 25 g 25g
11332766 1 g 1g
11342766 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11352766 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08877.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3222-47-7 | C7H7NO2 | 137.138 g/mol
6-Metylnikotinsyra är en mellanprodukt av läkemedlet etoricoxib (ett icke-steroidt antiinflammatoriskt läkemedel för behandling av artrit och artros). Det används också som organiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
6-Methylnicotinic acid är en mellanprodukt av läkemedlet etoricoxib (ett icke-steroidt antiinflammatoriskt läkemedel för behandling av artrit och artros). Det används också som organiska mellanprodukter.
Löslighet Svårlöslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3222-47-7
Molekylformel C7H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 137.138
MDL-nummer MFCD00006341
InChI-nyckel RZOKQIPOABEQAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methylnicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-methyl, 6-methyl nicotinic acid, 2-methylpyridine-5-carboxylic acid, 2-methyl-5-pyridinecarboxylic acid, 6-methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 2-methyl-5-pyridine carboxylic acid, 6-methylnicotinate, 6-methylnicotinicacid, pubchem1218
PubChem CID 137860
IUPAC-namn 6-metylpyridin-3-karboxylsyra
LEDER CC1=NC=C(C=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methylnicotinic acid
Smältpunkt 210°C to 215°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 112049
Löslighetsinformation Sparingly soluble in water.
Formel vikt 137.14
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.