Läs mer
6-Methyloctanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methyloctanoic Acid |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18O2/c1-3-8(2)6-4-5-7-9(10)11/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,10,11) |
| Formel vikt | 158.1307 |