Läs mer
6-Methylpicolinic acid, 97%, ACROS Organics™
Produktkod. 10061414 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10061414 1 g Glass bottle 1g
10163154 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10061414 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 425660010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 934-60-1
Molekylformel C7H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 137.14
MDL-nummer MFCD00023481
InChI-nyckel LTUUGSGSUZRPRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methyl-2-pyridinecarboxylic acid, 6-methylpicolinic acid, 6-methyl-2-picolinic acid, 2-carboxy-6-methylpyridine, 6-methyl-2-picolinicacid, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-methyl, 2-picoline-6-carboxylic acid, picolinic acid, 6-methyl, 6-methyl picolinic acid, unii-kb675y352l
PubChem CID 70282
IUPAC-namn 6-methylpyridine-2-carboxylic acid
LEDER CC1=CC=CC(=N1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methylpicolinic acid
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 120.0°C to 127.0°C
Kokpunkt 100.0°C (4.5 mmHg)
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 137.14
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 6-Methylpicolinic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.