Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 6-α - Metylprednisolon
Produktkod. 15792977 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15792977 5 g 5g
15782977 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15792977 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 338800050
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 83-43-2
Molekylformel C22H30O5
Molekylvikt (g/mol) 374.48
MDL-nummer MFCD00010591
InChI-nyckel VHRSUDSXCMQTMA-PJHHCJLFSA-N
Synonym methylprednisolone, medrol, medrone, urbason, methylprednisolon, 6alpha-methylprednisolone, metilbetasone, medrate, metilprednisolone, dopomedrol
PubChem CID 6741
ChEBI CHEBI:6888
IUPAC-namn (6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxi-17-(2-hydroxiacetyl)-6,10,13-trimetyl-7,8,9,11,12,14,15,16-oktahydro-6H-cyklopenta-3fenta[a]
LEDER C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]2(C)C=CC(=O)C=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-α-Methylprednisolone
Smältpunkt 227.0°C to 231.0°C
Kvantitet 5 g
Merck Index 15,6184
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in acetone
Formel vikt 374.48
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 6-alpha-Methylprednisolone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-alpha-Methylprednisolone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.