Läs mer
6-Methylpteridine-2,4-diamine, Mikromol™
Beskrivning
6-Methylpteridine-2,4-diamine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methylpteridine-2,4-diamine |
| CAS | 708-74-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 6-Methylpteridine-2,4-diamine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H8 N6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2,4-Pteridinediamine, 6-methyl-, Pteridine, 2,4-diamino-6-methyl- (6CI,7CI,8CI), 6-Methyl-2,4-pteridinediamine, 2,4-Diamino-6-methylpteridine, 6-Methyl-2,4-diaminopteridine, NSC 79658, 6-Methylpteridine-2,4-diamine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N6/c1-3-2-10-6-4(11-3)5(8)12-7(9)13-6/h2H,1H3,(H4,8,9,10,12,13) |
| LEDER | Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1 |
| IUPAC-namn | 6-methylpteridine-2,4-diamine |
| Visa mer |