Läs mer
6-Methylpterin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methylpterin |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7N5O/c1-3-2-9-5-4(10-3)6(13)12-7(8)11-5/h2H,1H3,(H3,8,9,11,12,13) |
| Formel vikt | 177.0651 |