Läs mer
6-Methylpurine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methylpurine |
| CAS | 2004-03-7 |
| Molekylformel | C6 H6 N4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N4/c1-4-5-6(9-2-7-4)10-3-8-5/h2-3H,1H3,(H,7,8,9,10) |
| LEDER | Cc1ncnc2[nH]cnc12 |
| IUPAC-namn | 6-methyl-9H-purine |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.14 |
| Formel vikt | 134.0592 |