Läs mer
(6-metylpyridin-2-yl)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10753823
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10753823 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10384532 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10753823 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RJC03579DA
Kemiska identifierare
CAS 1122-71-0
Molekylformel C7H9NO
Molekylvikt (g/mol) 123.16
MDL-nummer MFCD00023520
InChI-nyckel JLVBSBMJQUMAMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methyl-2-pyridinemethanol, 6-methylpyridin-2-yl methanol, 2-pyridinemethanol, 6-methyl, 6-methyl-2-pyridylmethanol, 6-methylpyridine-2-methanol, 2-hydroxymethyl-6-methylpyridine, 6-methyl-2-pyridyl methan-1-ol, pubchem20959, acmc-2099dw, 6-methyl-2-pyridylcarbinol
PubChem CID 70736
IUPAC-namn (6-metylpyridin-2-yl)metanol
LEDER CC1=CC=CC(CO)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (6-Methylpyridin-2-yl)methanol
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 123.15
Procent renhet 97%