Läs mer
6-metylpyridin-2-karboxaldehyd, 98 %
Produktkod. 11326999
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11326999 25 g 25g
11316999 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11326999 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26841.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
CAS: 1122-72-1 | C7H7NO | 121,139 g/mol
6-Metyl-2-pyridinkarboxaldehyd användes i syntesen av 1-(10-cyano- och -10-brom-5H-dibenso[a,d]cyklohepten-5-yl)-4-[(arylmetylen)amino]piperaziner som är föreningar som uppvisar antikonvulsiva egenskaper. 6-Metylpyridin-2-karboxaldehyd används för att framställa 1-(6-metyl-pyridin-2-yl)-hexan-1-on med pent-1-en vid en temperatur av 100 °C. Denna reaktion kommer att behöva reagens 2-amino-3-pikolin och katalysatorer (Ph3P)3RhCl, Cp2ZrCl2.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
6-metyl-2-pyridinkarboxaldehyd användes vid syntesen av 1-(10-cyano- och -10-brom-5H-dibenso[a,d]cyklohepten-5-yl)-4-[(arylmetylen)amino]piperaziner som är föreningar som uppvisar antikonvulsiva egenskaper. 6-Metylpyridin-2-karboxaldehyd används för att framställa 1-(6-metyl-pyridin-2-yl)-hexan-1-on med pent-1-en vid en temperatur av 100 °C. Denna reaktion kommer att behöva reagens 2-amino-3-pikolin och katalysatorer (Ph3P)3RhCl, Cp2ZrCl2.
Löslighet
Lösligt i vatten (750 g/L).
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1122-72-1
Molekylformel C7H7NO
Molekylvikt (g/mol) 121.139
MDL-nummer MFCD00006291
InChI-nyckel AHISYUZBWDSPQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methyl-2-pyridinecarboxaldehyde, 6-methylpicolinaldehyde, 2-formyl-6-methylpyridine, 6-methylpyridine-2-carboxaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 6-methyl, 6-methylpyridine-2-aldehyde, 2-formyl-6-picoline, 6-methyl-2-pyridinecarbaldehyde, 6-methyl-2-picolinaldehyde, 6-methylpyridyl-2-aldehyde
PubChem CID 70737
IUPAC-namn 6-metylpyridin-2-karbaldehyd
LEDER CC1=CC=CC(=N1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methylpyridine-2-carboxaldehyde
Smältpunkt 29 °C till 33 °C
Kokpunkt 105 °C till 108 °C (12 mmHg)
Flampunkt 68 °C (155 °F)
Brytningsindex 1.527
Kvantitet 25 g
Beilstein 107476
Löslighetsinformation Löslig i vatten (750 g/L).
Formel vikt 121.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.