missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Methylpyridine-3-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methylpyridine-3-amine |
| CAS | 3430-14-6 |
| Molekylformel | C6H8N2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 5-Amino-2-picoline, 2-Methyl-5-aminopyridine, 3-Amino-6-methylpyridine, 5-Amino-2-methylpyridine, 5-Amino-2-picoline, 6-Methylpyridin-3-ylamine, 6-Methylpyridine-3-amine, NSC 52872 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2/c1-5-2-3-6(7)4-8-5/h2-4H,7H2,1H3 |
| LEDER | Cc1ccc(N)cn1 |
| IUPAC-namn | 6-methylpyridin-3-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 108.14 |
| Formel vikt | 108.0687 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?