Läs mer
6-metylkinolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11414967
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11414967 100 g 100g
11354639 5 g 5g
11404967 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11414967 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21892.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 91-62-3 | C10H9N | 143.19 g/mol
6-metylkinolin kan användas som primär kolkälla i odling av Pseudomonas putida QP1. 6-metylkinolin användes vid syntesen av fluorescerande halogenidkänsliga kinoliniumfärgämnen och fluorescerande prober för bestämning av klorid i biologiska system.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
6-Methylquinolin kan användas som primär kolkälla i odling av Pseudomonas putida QP1. 6-metylkinolin användes vid syntesen av fluorescerande halogenidkänsliga kinoliniumfärgämnen och fluorescerande prober för bestämning av klorid i biologiska system.
Löslighet Ej blandbar eller svår
att blanda med vatten.
Noter
Ljuskänslig, förvara mörkt. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-62-3
Molekylformel C10H9N
Molekylvikt (g/mol) 143.19
MDL-nummer MFCD00006804
InChI-nyckel LUYISICIYVKBTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 6-methyl, p-toluquinoline, 6-methyl-quinoline, tolliquinoline, p, ccris 407, fema no. 2744, quinoline, 6-methyl-8ci,9ci, dsstox_cid_887, dsstox_rid_75844, dsstox_gsid_20887
PubChem CID 7059
IUPAC-namn 6-metylkinolin
LEDER CC1=CC=C2N=CC=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methylquinoline
Smältpunkt -22°C
Densitet 1.066
Kokpunkt 257°C to 259°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.615
Kvantitet 100 g
Beilstein 110336
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix with water.
Formel vikt 143.19
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.