Läs mer
6-Methylquinoline, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15254218 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15254218 100 g 100g
1 options
Produktkod. 15254218 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 295141000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-62-3
Molekylformel C10H9N
Molekylvikt (g/mol) 143.19
MDL-nummer MFCD00006804
InChI-nyckel LUYISICIYVKBTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 6-methyl, p-toluquinoline, 6-methyl-quinoline, tolliquinoline, p, ccris 407, fema no. 2744, quinoline, 6-methyl-8ci,9ci, dsstox_cid_887, dsstox_rid_75844, dsstox_gsid_20887
PubChem CID 7059
IUPAC-namn 6-methylquinoline
LEDER CC1=CC=C2N=CC=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methylquinoline
Namnnotering 95%
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Yellow to Orange
Densitet 1.0600g/mL, 1.06
Kokpunkt 256.0°C to 260.0°C
Flampunkt >113°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Brytningsindex 1.6125 to 1.6145
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethanol
Formel vikt 143.19
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 6-Methylquinoline, 98%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.