Läs mer
6-Methylquinoline, 98%
Produktkod. 12131220 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
12131220 25 g Glass bottle 25g
1 options
Produktkod. 12131220 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 295140250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 91-62-3 | C10H9N | 143.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methylquinoline
CAS 91-62-3
Densitet 1.0600g/mL, 1.06
Kokpunkt 256.0°C to 260.0°C
Flampunkt >113°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C10H9N
Brytningsindex 1.6125 to 1.6145
MDL-nummer MFCD00006804
Kvantitet 25 g
Synonym quinoline, 6-methyl, p-toluquinoline, 6-methyl-quinoline, tolliquinoline, p, ccris 407, fema no. 2744, quinoline, 6-methyl-8ci,9ci, dsstox_cid_887, dsstox_rid_75844, dsstox_gsid_20887
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethanol
InChI-nyckel LUYISICIYVKBTA-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC=C2N=CC=CC2=C1
IUPAC-namn 6-methylquinoline
Molekylvikt (g/mol) 143.19
PubChem CID 7059
Formel vikt 143.19
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 6-Methylquinoline, 98%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.