Läs mer
6-metylkinolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15244218 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15244218 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15244218 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 295140050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 91-62-3 | C10H9N | 143.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methylquinoline
CAS 91-62-3
Densitet 1.0600g/mL, 1.06
Kokpunkt 256.0°C to 260.0°C
Flampunkt >113°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Molekylformel C10H9N
Brytningsindex 1.6125 to 1.6145
MDL-nummer MFCD00006804
Kvantitet 5 g
Synonym quinoline, 6-methyl, p-toluquinoline, 6-methyl-quinoline, tolliquinoline, p, ccris 407, fema no. 2744, quinoline, 6-methyl-8ci,9ci, dsstox_cid_887, dsstox_rid_75844, dsstox_gsid_20887
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethanol
InChI-nyckel LUYISICIYVKBTA-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC=C2N=CC=CC2=C1
IUPAC-namn 6-metylkinolin
Molekylvikt (g/mol) 143.19
PubChem CID 7059
Formel vikt 143.19
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 6-Methylquinoline, 98%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.