Läs mer
6-Methylquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methylquinoline |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9N/c1-8-4-5-10-9(7-8)3-2-6-11-10/h2-7H,1H3 |
| Formel vikt | 143.0735 |