Läs mer
6-metylsulfinylhexylisotiocyanat, TRC
Produktkod. 30483864
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
5 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30483864 5 mg -
30467432 2.5 mg 2.5mg
30468168 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30483864 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3267305MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4430-35-7
Molekylformel C8 H15 N O S2
Molekylvikt (g/mol) 205.34
Synonym Isothiocyanic Acid 6-(Methylsulfinyl)hexyl Ester, 1-Isothiocyanato-6-(methylsulfinyl)hexane, Hesperin
IUPAC-namn 1-isotiocyanato-6-metylsulfinylhexan
LEDER CS(=O)CCCCCCN=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methylsulfinylhexyl Isothiocyanate
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C8H15NOS2/c1-12(10)7-5-3-2-4-6-9-8-11/h2-7H2,1H3
Formel vikt 205.0595