Läs mer
6-(metyltio)pyridin-3-borsyra, 95 %, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 6-(Methylthio)pyridine-3-boronic acid |
| CAS | 321438-86-2 |
| Molekylformel | C6H8BNO2S |
| MDL-nummer | MFCD03788238 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-methylthiopyridine-5-boronic acid, 6-methylthio pyridin-3-ylboronic acid, 2-methylthio-5-pyridinyl-boronic acid, 2-methylthio-pyridine-5-boronic acid, 6-methylthio pyridin-3-yl boronic acid, 6-methylsulphanyl pyridine-3-boronic acid, 6-methylthio pyridin-3-yl-3-boronic acid, 6-methylthio pyridine-3-boronic acid, 5-borono-2-methylmercapto pyridine, 6-methylsulfanyl pyridin-3-ylboronic acid |
| InChI-nyckel | UXWKVPJOPVIIRU-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | B(C1=CN=C(C=C1)SC)(O)O |
| IUPAC-namn | (6-metylsulfanylpyridin-3-yl)borsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.005 |
| Show More |