Läs mer
6-Methylthioguanine-d3, TRC
Produktkod. 30469541
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30469541 500 mg
30473244 250 mg
30468073 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30469541 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM330722500MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1346601-96-4
Molekylformel C6 2H3 H4 N5 S
Molekylvikt (g/mol) 184.24
Synonym 6-(Trideuteriomethylsulfanyl)-7H-purin-2-amine, 6-Methylthioguanine-d3, 6-Methylthioguanine-D3 (methyl-D3), 2-Amino-6-(methyl-d3)thiopurine, 6-Trideuteromethylthioguanine
IUPAC-namn 6-(trideuteriomethylsulfanyl)-7H-purin-2-amine
LEDER [2H]C([2H])([2H])Sc1nc(N)nc2nc[nH]c12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methylthioguanine methyl-d3
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H7N5S/c1-12-5-3-4(9-2-8-3)10-6(7)11-5/h2H,1H3,(H3,7,8,9,10,11)/i1D3
Formel vikt 184.061