missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Methylthioguanine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methylthioguanine |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7N5S/c1-12-5-3-4(9-2-8-3)10-6(7)11-5/h2H,1H3,(H3,7,8,9,10,11) |
| Formel vikt | 181.0422 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?