Läs mer
6-metyluracil, TRC
Produktkod. 30132859
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132859 50 g
30005159 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30132859 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM33816050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 626-48-2
Molekylformel C5 H6 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 126.11
Synonym 6-Methyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, Uracil, 6-methyl- (8CI), 6-Methyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 2,4-Dihydroxy-6-methylpyrimidine, 6-Methylpyrimidine-2,4-diol, 6-Methyluracil, AWD 23-15, K 4, NSC 9456, Pseudothymine
IUPAC-namn 6-metyl-1H-pyrimidin-2,4-dolon
LEDER CC1=CC(=O)NC(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methyluracil
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C5H6N2O2/c1-3-2-4(8)7-5(9)6-3/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
Formel vikt 126.0429
Procent renhet >95%