Läs mer
6-Monoamino-Beta-cyclodextrin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Monoamino-beta-cyclodextrin |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C42H71NO34/c43-1-8-29-15(50)22(57)36(64-8)72-30-9(2-44)66-38(24(59)17(30)52)74-32-11(4-46)68-40(26(61)19(32)54)76-34-13(6-48)70-42(28(63)21(34)56)77-35-14(7-49)69-41(27(62)20(35)55)75-33-12(5-47)67-39(25(60)18(33)53)73-31-10(3-45)65-37(71-29)23(58)16(31)51/h8-42,44-63H,1-7,43H2/t8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-/m1/s1 |
| Formel vikt | 1133.3857 |