missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

6-monoamino-beta-cyklodextrin, TRC

Produktkod. 30470629
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30470629 10 mg
30465707 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30470629 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM52481310MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 29390-67-8
Molekylformel C42H71NO34
Molekylvikt (g/mol) 1134
Synonym 6A-Amino-6A-deoxy-beta-cyclodextrin, 6-Amino-6-deoxy-beta-cyclodextrin, 6-Amino-6-deoxycyclomaltoheptaose, 6-Deoxy-6-amino-beta-cyclodextrin, 6-Monoamino-6-monodeoxy-beta-cyclodextrin, 6-Monodeoxy-6-monoamino-beta-cyclodextrin, Mono(6-amino-6-deoxy)-beta-cyclodextrin, Mono(6-deoxy-6-amino)-beta-cyclodextrin
LEDER NC[C@H]1O[C@@H]2O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]5CO)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7CO)O[C@H]8[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]8CO)O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2O

Specifications

Kemiskt namn eller material 6-Monoamino-beta-cyclodextrin
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C42H71NO34/c43-1-8-29-15(50)22(57)36(64-8)72-30-9(2-44)66-38(24(59)17(30)52)74-32-11(4-46)68-40(26(61)19(32)54)76-34-13(6-48)70-42(28(63)21(34)56)77-35-14(7-49)69-41(27(62)20(35)55)75-33-12(5-47)67-39(25(60)18(33)53)73-31-10(3-45)65-37(71-29)23(58)16(31)51/h8-42,44-63H,1-7,43H2/t8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-/m1/s1
Formel vikt 1133.3857
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.