Läs mer
6-morfolin-4-yl-pyridin-3-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10553012
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10553012 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10438192 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10091404 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10553012 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC17504CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 173282-60-5
Molekylformel C10H12N2O2
Molekylvikt (g/mol) 192.22
MDL-nummer MFCD03659703
InChI-nyckel VZEANTSDLFVWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-morpholinonicotinaldehyde, 6-morpholin-4-yl-pyridine-3-carbaldehyde, 6-morpholin-4-ylnicotinaldehyde, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-carbaldehyde, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-carboxaldehyde, 6-morpholinylpyridine-3-carboxaldehyde, 6-morpholin-4-yl nicotinaldehyde, 6-morpholin-4-yl-pyridine-3-carbaldehyd, 6-4-morpholinyl-3-pyridinecarboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde,6-4-morpholinyl
PubChem CID 2776463
LEDER O=CC1=CN=C(C=C1)N1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Morpholinonicotinaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 6-(morfolin-4-yl)pyridin-3-karbaldehyd
Formel vikt 192.22
Procent renhet 97%