Läs mer
6-morfolin-4-yl-pyridin-3-sulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10477612
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10477612 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10171302 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10766455 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10477612 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC17503CB
Kemiska identifierare
CAS 337508-68-6
Molekylformel C9H11ClN2O3S
Molekylvikt (g/mol) 262.708
MDL-nummer MFCD02681929
InChI-nyckel FZQDEGBLWSULKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-morpholin-4-yl-pyridine-3-sulfonyl chloride, 6-morpholinopyridine-3-sulfonyl chloride, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-sulfonyl chloride, 3-chlorosulphonyl-6-morpholin-4-yl pyridine, 3-pyridinesulfonyl chloride, 6-4-morpholinyl, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-sulphonyl chloride, chloro 6-morpholin-4-yl 3-pyridyl sulfone, 6-4-morpholinyl-3-pyridinesulfonyl chloride, 3-pyridinesulfonylchloride, 6-4-morpholinyl, 4-5-chlorosulfonyl pyridin-2-yl morpholine
PubChem CID 2776462
IUPAC-namn 6-morfolin-4-ylpyridin-3-sulfonylklorid
LEDER C1COCCN1C2=NC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Morpholin-4-yl-pyridine-3-sulfonyl chloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 262.72
Procent renhet 97%