Läs mer
6-morfolin-4-ylpyridazin-3-karboxylsyrahydrokloridhydrat, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-morpholin-4-ylpyridazine-3-carboxylic acid hydrochloride hydrate |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 245.67 |
| Procent renhet | 97% |