Läs mer
6-morfolin-4-ylpyridazin-3-karboxylsyrahydrokloridhydrat, Thermo Scientific™
Produktkod. 10753717
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10753717 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10046724 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10650096 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10753717 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer CC77751CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 1192758-40-9
Molekylformel C9H14ClN3O4
Molekylvikt (g/mol) 263.678
InChI-nyckel VARLCSQEQQKXKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-morpholinopyridazine-3-carboxylic acid hydrochloride hydrate, 6-morpholin-4-ylpyridazine-3-carboxylic acid hydrochloride hydrate, 6-morpholin-4-yl pyridazine-3-carboxylic acid hydrate hydrochloride
PubChem CID 53444630
IUPAC-namn 6-morfolin-4-ylpyridazin-3-karboxylsyra;hydrat;hydroklorid
LEDER C1COCCN1C2=NN=C(C=C2)C(=O)O.O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-morpholin-4-ylpyridazine-3-carboxylic acid hydrochloride hydrate
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 245.67
Procent renhet 97%