Läs mer
6-morfolin-4-ylpyridin-2-karbonitril, 95 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10422104
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Unit Size:
1g
Product Code. Kvantitet Förpackning unitSize
10422104 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Product Code. 10422104 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC38316DA
Specifications
Kemiskt namn eller material 6-Morpholin-4-ylpyridine-2-carbonitrile
CAS 868755-53-7
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C10H11N3O
MDL-nummer MFCD08690244
Kvantitet 1 g
Synonym 6-morpholinopicolinonitrile, 6-morpholin-4-yl pyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile,6-4-morpholinyl
InChI-nyckel WKDAOTSKEPJLCC-UHFFFAOYSA-N
LEDER N#CC1=NC(=CC=C1)N1CCOCC1
IUPAC-namn 6-morfolin-4-ylpyridin-2-karbonitril
Molekylvikt (g/mol) 189.22
PubChem CID 18525738
Formel vikt 189.22
Procent renhet 95%