Läs mer
6-morfolino-3-pyridinylisotiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10284524
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10284524 5 g 5g
10089211 250 mg 250mg
10089221 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10284524 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC17507DE
Kemiska identifierare
CAS 52024-29-0
Molekylformel C10H11N3OS
Molekylvikt (g/mol) 221.278
MDL-nummer MFCD03086114
InChI-nyckel VLZWMPRZGPULIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-5-isothiocyanatopyridin-2-yl morpholine, 6-morpholino-3-pyridinyl isothiocyanate, 6-morpholino-3-pyridinylisothiocyanate, 4-5-isothiocyanato-2-pyridyl morpholine, 4-5-isothiocyatopyridin-2-yl morpholine, 6-morpholin-4-ylpyridin-3-isothiocyanate, 4-5-isothiocyanato-2-pyridinyl morpholine, 5-isothiocyanato-2-morpholin-4-yl pyridine, morpholine,4-5-isothiocyanato-2-pyridinyl, 6-morpholin-4-yl pyridin-3-yl isothiocyanate
PubChem CID 2776464
IUPAC-namn 4-(5-isotiocyantopyridin-2-yl)morfolin
LEDER C1COCCN1C2=NC=C(C=C2)N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Morpholino-3-pyridinyl isothiocyanate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 221.28
Procent renhet 97%