Läs mer
(6-morfolino-3-pyridinyl)metanol, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10521702
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10521702 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10417802 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10521702 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC17509CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 388088-73-1
Molekylformel C10H14N2O2
Molekylvikt (g/mol) 194.234
MDL-nummer MFCD03086115
InChI-nyckel NXKXCMMRCZMJRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-morpholino-3-pyridinyl methanol, 6-morpholin-4-yl pyridin-3-yl methanol, 6-morpholinopyridin-3-yl methanol, 5-hydroxymethyl-2-morpholin-4-ylpyridine, 3-pyridinemethanol,6-4-morpholinyl, 6-morpholin-4-ylpyridin-3-yl methanol, 6-morpholin-4-yl-3-pyridyl methan-1-ol, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-yl methanol
PubChem CID 2776465
IUPAC-namn (6-morfolin-4-ylpyridin-3-yl)metanol
LEDER C1COCCN1C2=NC=C(C=C2)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (6-Morpholino-3-pyridinyl)methanol
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 194.23
Procent renhet 95%