Läs mer
6-morfolinonicotinsyra, 95+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10081404
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 10081404
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC17501DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 120800-52-4
Molekylformel C10H12N2O3
Molekylvikt (g/mol) 208.217
InChI-nyckel XXDSDFLDYNISKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-morpholinonicotinic acid, 6-morpholin-4-ylnicotinic acid, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-carboxylic acid, 6-4-morpholinyl-3-pyridinecarboxylic acid, 6-morpholin-4-yl-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-4-morpholinyl, 6-morpholinopyridine-3-carboxylic acid, pubchem19467, acmc-209a8e, 3-pyridinecarboxylicacid, 6-4-morpholinyl
PubChem CID 2776460
IUPAC-namn 6-morfolin-4-ylpyridin-3-karboxylsyra
LEDER C1COCCN1C2=NC=C(C=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Morpholinonicotinic acid
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 208.22
Procent renhet 95%