Läs mer
6-morfolinonicotinsyra, 95+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10161112
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10161112 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10732103 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10081404 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10161112 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC17501CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 120800-52-4
Molekylformel C10H12N2O3
Molekylvikt (g/mol) 208.217
InChI-nyckel XXDSDFLDYNISKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-morpholinonicotinic acid, 6-morpholin-4-ylnicotinic acid, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-carboxylic acid, 6-4-morpholinyl-3-pyridinecarboxylic acid, 6-morpholin-4-yl-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-4-morpholinyl, 6-morpholinopyridine-3-carboxylic acid, pubchem19467, acmc-209a8e, 3-pyridinecarboxylicacid, 6-4-morpholinyl
PubChem CID 2776460
IUPAC-namn 6-morfolin-4-ylpyridin-3-karboxylsyra
LEDER C1COCCN1C2=NC=C(C=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Morpholinonicotinic acid
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 208.22
Procent renhet 95%