Läs mer
(6-morfolinopyrid-2-yl)metylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10620654
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10620654 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10608303 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10620654 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC38313DA
Kemiska identifierare
CAS 868755-52-6
Molekylformel C10H15N3O
Molekylvikt (g/mol) 193.25
MDL-nummer MFCD08435862
InChI-nyckel JRKWUCQBVPZBBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-morpholinopyrid-2-yl methylamine, 6-morpholin-4-yl pyridin-2-yl methanamine, 2-pyridinemethanamine,6-4-morpholinyl, 6-morpholin-4-ylpyridin-2-yl methylamine, 1-6-morpholin-4-yl pyridin-2-yl methanamine, 6-morpholinopyridin-2-yl methanamine, 6-morpholinopyridin-2-yl methylamine, 6-morpholin-4-yl-2-pyridyl methylamine, 2-aminomethyl-6-morpholin-4-yl pyridine
PubChem CID 18525737
LEDER NCC1=NC(=CC=C1)N1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (6-Morpholinopyrid-2-yl)methylamine
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn (6-morfolin-4-ylpyridin-2-yl)metanamin
Formel vikt 193.25
Procent renhet 95%