Läs mer
6-morfolinopyridin-2-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10235754
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10235754 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10600274 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10235754 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC38304CB
Kemiska identifierare
CAS 857283-88-6
Molekylformel C10H12N2O2
Molekylvikt (g/mol) 192.22
MDL-nummer MFCD08271893
InChI-nyckel PWJWHXJUKOZOGB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 18525735
IUPAC-namn 6-morfolin-4-ylpyridin-2-karbaldehyd
LEDER O=CC1=NC(=CC=C1)N1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Morpholinopyridine-2-carbaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 6-morpholinopicolinaldehyde, 6-morpholinopyridine-2-carbaldehyde, 6-morpholin-4-yl pyridine-2-carbaldehyde, 6-morpholin-4-yl pyridine-2-carboxaldehyde, 4-6-formylpyridin-2-yl morpholine, 2-pyridinecarboxaldehyde,6-4-morpholinyl, 2-pyridinecarboxaldehyde, 6-4-morpholinyl, 6-morpholin-4-yl-pyridine-2-carbaldehyde, 6-morpholin-4-yl-pyridine-2-carboxaldehyde, 6-morpholin-4-yl pyridine-2-carboxaldehyd
Formel vikt 192.22
Procent renhet 97%