Läs mer
6-morfolinopyridin-2-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10113424
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10113424 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10077382 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10431334 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10113424 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC38301CB
Kemiska identifierare
CAS 554405-17-3
Molekylformel C10H12N2O3
Molekylvikt (g/mol) 208.217
InChI-nyckel SAZSDHZXRMXESN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-morpholinopyridine-2-carboxylic acid, 6-morpholinopicolinic acid, 6-morpholin-4-yl pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylicacid, 6-4-morpholinyl, 6-morpholinopyridine-2-carboxylicacid, 6-morpholin-4-yl picolinic acid, 6-4-morpholinyl-2-pyridinecarboxylic acid
PubChem CID 2388921
IUPAC-namn 6-morfolin-4-ylpyridin-2-karboxylsyra
LEDER C1COCCN1C2=CC=CC(=N2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Morpholinopyridine-2-carboxylic acid
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 208.22
Procent renhet 97%