Läs mer
6-N-Biotinylaminohexanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-N-Biotinylaminohexanol |
| CAS | 106451-92-7 |
| Molekylformel | C16 H29 N3 O3 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1H-Thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide, hexahydro-N-(6-hydroxyhexyl)-2-oxo-, (3aS,4S,6aR)-, 1H-Thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide, hexahydro-N-(6-hydroxyhexyl)-2-oxo-, [3aS-(3aα,4β,6aα)]-, (3aS,4S,6aR)-Hexahydro-N-(6-hydroxyhexyl)-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide, 6-N-Biotinylaminohexanol |
| InChI formel | InChI=1S/C16H29N3O3S/c20-10-6-2-1-5-9-17-14(21)8-4-3-7-13-15-12(11-23-13)18-16(22)19-15/h12-13,15,20H,1-11H2,(H,17,21)(H2,18,19,22)/t12-,13-,15-/m0/s1 |
| LEDER | OCCCCCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12 |
| IUPAC-namn | 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-N-(6-hydroxyhexyl)pentanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 343.48 |
| Formel vikt | 343.193 |