Läs mer
6-(N-Methyl-3,4-xylidino)uracil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-(N-Methyl-3,4-xylidino)uracil |
| CAS | 36995-89-8 |
| Molekylformel | C13H15N3O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 6-[(3,4-Dimethylphenyl)methylamino]-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15N3O2/c1-8-4-5-10(6-9(8)2)16(3)11-7-12(17)15-13(18)14-11/h4-7H,1-3H3,(H2,14,15,17,18) |
| LEDER | CN(C1=CC(=O)NC(=O)N1)c2ccc(C)c(C)c2 |
| IUPAC-namn | 6-(N,3,4-trimethylanilino)-1H-pyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 245.28 |
| Formel vikt | 245.1164 |