Läs mer
6-(N-Trifluoroacetyl)aminocaproic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-(N-Trifluoroacetyl)aminocaproic Acid |
| CAS | 407-91-0 |
| Molekylformel | C8 H12 F3 N O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12F3NO3/c9-8(10,11)7(15)12-5-3-1-2-4-6(13)14/h1-5H2,(H,12,15)(H,13,14) |
| LEDER | OC(=O)CCCCCNC(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 6-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]hexanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 227.18 |
| Formel vikt | 227.0769 |