Läs mer
Invitrogen™ 6-NBDG (6-( N- (7-nitrobens-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)amino)-6-deoxiglukos)
Produktkod. 11569126
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11569126 5 mg 5mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11569126 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer N23106
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
6-NBDG (6-( N- (7-nitrobens-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)amino)-6-deoxiglukos)
6-NBDG är en fluorescerande, icke-hydrolyserbar glukosanalog som har använts för att övervaka glukosupptag och transport i levande celler. Även om den är känslig för sin miljö visar NBD-fluorescens vanligtvis excitations-/emissionsmaxima på ∼465/540 nm och kan visualiseras med optiska filter designade för fluorescein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Orange
Innehåll och lagring Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus.
Beskrivning 6-NBDG (6-(N-(7-nitrobens-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)amino)-6-deoxiglukos)
Detektionsmetod Abs.
Form Solid
Produktlinje Life Technologies