Läs mer
6-nitro-1,3-dihydroisobensofuran-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10255864
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10255864 10 g 10g
10799035 50 g 50g
10250405 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10255864 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM08350EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 610-93-5
Molekylformel C8H5NO4
Molekylvikt (g/mol) 179.13
MDL-nummer MFCD00033529
InChI-nyckel RNWGZXAHUPFXLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-nitrophthalide, 6-nitroisobenzofuran-1 3h-one, 6-nitro-3h-isobenzofuran-1-one, 6-nitro-1,3-dihydroisobenzofuran-1-one, 6-nitro-1 3h-isobenzofuranone, 6-nitro-2-benzofuran-1 3h-one, 1 3h-isobenzofuranone, 6-nitro, 6-nitro-3-hydroisobenzofuran-1-one, 6-nitro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one, 6-nitrophtalide
PubChem CID 223584
IUPAC-namn 6-nitro-1,3-dihydro-2-bensofuran-1-on
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=C2COC(=O)C2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Nitro-1, 3-dihydroisobenzofuran-1-one
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 179.13
Procent renhet 97%